Stampa…
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 75.4 EUR
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Punto di ebollizione: 56…58 °C
Densità: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235164
CAS Number: 3430-31-7