Stampa…
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 102…103 °C/20mmHg
Densità: 1,512 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040743
CAS Number: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4