Stampa…
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 429 EUR
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formula: C₁₂H₁₄N₄
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202977
CAS Number: 81261-93-0