Stampa…
4-Dibenzofuranboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₃
Peso molecolare: 212,01 g/mol
Punto di fusione: 286…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00092336
CAS Number: 100124-06-9