Stampa…
α-Bromo-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 148 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 184…185 °C/340mmHg
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000177
CAS Number: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II