Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235262 CAS Number: 7115-91-5 UN: 3265 ADR: 8,III |