Stampa…
3-Methoxybenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 394 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201.063 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C
Densità: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216590
CAS Number: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8 II