Stampa…
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6437-1G OR6437-5G OR6437-500MG
APOSOR6437-1GEA 65.5 EUR
APOSOR6437-1G APOSOR6437-5G APOSOR6437-500MG
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂O₂S
Peso molecolare: 196,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00801011
CAS Number: 19382-49-1