Stampa…
2-Chloroethyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6436-100G OR6436-25G OR6436-5G
APOSOR6436-100GEA 147 EUR
APOSOR6436-100G APOSOR6436-25G APOSOR6436-5G
2-Chloroethyl isocyanate 97%
2-Chloroethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₃H₄ClNO
Punto di ebollizione: 135…142 °C
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002043
CAS Number: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III