4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula:
C₈H₆N₂O₃ Punto di ebollizione: 113…118 °C/3mmHg Punto di fusione: 48…54 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014698 CAS Number: 13471-69-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |