3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₄N₂O Punto di fusione: 51…54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013856 CAS Number: 16413-26-6 |