Stampa…
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6431-1G OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA 176 EUR
APOSOR6431-1G APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,1690 g/mol
Punto di ebollizione: 105…110 °C/0,08mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056334
CAS Number: 38580-68-6