Stampa…
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 17.6 EUR
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00964673
CAS Number: 17334-08-6