Stampa…
Propargyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 109 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargyl chloride 97%
Propargyl chloride
Formula: C₃H₃Cl
Punto di ebollizione: 58 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000980
CAS Number: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II