Stampa…
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromopyrido[2,3-b]pyrazine
OR6418-1G OR6418-250MG OR6418-5G
APOSOR6418-1GEA 37.9 EUR
APOSOR6418-1G APOSOR6418-250MG APOSOR6418-5G
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BRN₃
Peso molecolare: 210,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01105748
CAS Number: 52333-42-3