Stampa…
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Timolol Related Compound F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
OR6417-25G OR6417-5G
APOSOR6417-25GEA 78.6 EUR
APOSOR6417-25G APOSOR6417-5G
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 97%
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
Formula: C₆H₈ClN₃OS
Peso molecolare: 205,66 g/mol
Punto di fusione: 44…47 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274160
CAS Number: 30165-96-9