4-Amino-3-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6413-5G
OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA
24.8
EUR
APOSOR6413-5G
APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di fusione: 49…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03984473 CAS Number: 19798-77-7 |