Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6411-100G OR6411-25G
APOSOR6411-100GEA 118 EUR
APOSOR6411-100G APOSOR6411-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161,00 g/mol
Punto di ebollizione: 185…188 °C
Densità: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179565
CAS Number: 15803-02-8