2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄BrNO Punto di fusione: 182…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006220 CAS Number: 6602-32-0 |