Stampa…
Methyl coumalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 492 EUR
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
Methyl coumalate 97%
Methyl coumalate
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C/60mmHg
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010120
CAS Number: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1