Stampa…
2,5-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 135…136 °C
Punto di fusione: 44352 °C
Densità: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000090
CAS Number: 615-59-8