Stampa…

Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate

OR6399-100G OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA 248 EUR
APOSOR6399-100G APOSOR6399-25G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014611
CAS Number: 6164-79-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR