Stampa…
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
OR6398-1G OR6398-250MG OR6398-5G
APOSOR6398-1GEA 49.5 EUR
APOSOR6398-1G APOSOR6398-250MG APOSOR6398-5G
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate 95%
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235247
CAS Number: 381247-99-0