Stampa…
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
OR6397-1G OR6397-100G
APOSOR6397-1GEA 0 EUR
APOSOR6397-1G APOSOR6397-100G
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate 97%
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,03 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03844843
CAS Number: 120034-05-1