Stampa…
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 87 EUR
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Methyl-6-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 152…154 °C/40mmHg
Punto di fusione: <30 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006340
CAS Number: 5470-70-2