Stampa…
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.6 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Chlorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 179,05 g/mol
Punto di fusione: 242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02656655
CAS Number: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III