Stampa…
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6385-250MG OR6385-1G OR6385-5G OR6385-100MG
APOSOR6385-250MGEA 72.7 EUR
APOSOR6385-250MG APOSOR6385-1G APOSOR6385-5G APOSOR6385-100MG
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00097916
CAS Number: 34859-65-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III