Stampa…
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR6382-250MG OR6382-500MG
APOSOR6382-250MGEA 249 EUR
APOSOR6382-250MG APOSOR6382-500MG
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₇H₉ClO₂
Peso molecolare: 160.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056325
CAS Number: 914637-80-2