Stampa…
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6378-1G OR6378-250MG OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA 460 EUR
APOSOR6378-1G APOSOR6378-250MG APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056322
CAS Number: 914637-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III