Acetohydroxamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Hydroxyacetamide
A urease inhibitor.
Formula:
C₂H₅NO₂ Peso molecolare: 75.0666 g/mol Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009994 CAS Number: 546-88-3 EINECS: 208-913-8 |