4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6374-1G
OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA
198
EUR
APOSOR6374-1G
APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Formula:
C₄H₂ClNOS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
3745-79-7 UN: 3261 ADR: 8,II |