Stampa…
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6371-1G OR6371-250MG
APOSOR6371-1GEA 263 EUR
APOSOR6371-1G APOSOR6371-250MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₇H₇ClOS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056318
CAS Number: 57248-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III