Stampa…
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: D-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxyisovaleric-acid, (R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, D-Valic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
OR6367-1G OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA 256 EUR
APOSOR6367-1G APOSOR6367-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118.13 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/13mmHg
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066442
CAS Number: 17407-56-6