Acido bromoacetico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6366-250G
OR6366-1KG
OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA
105
EUR
APOSOR6366-250G
APOSOR6366-1KG
APOSOR6366-2.5KG
Acido bromoacetico 99%
Acido bromoacetico
Formula:
BrCH₂COOH Punto di ebollizione: 207…209 °C Punto di fusione: 47…49 °C Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002678 CAS Number: 79-08-3 EINECS: 201-175-8 UN: 3425 ADR: 8,II |