4-Methyl-2-pentenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 212 °C Densità: 0,959 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00043804 CAS Number: 10321-71-8 EINECS: 233-706-4 UN: 3265 ADR: 8,III |