Stampa…
2,3-Diclorofenolo 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 84.4 EUR
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Diclorofenolo 98+%
2,3-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 206 °C
Punto di fusione: 57…60 °C
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002160
CAS Number: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III