Stampa…
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6356-1G OR6356-250MG
APOSOR6356-1GEA 122 EUR
APOSOR6356-1G APOSOR6356-250MG
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235229
CAS Number: 160911-42-2