Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6355-1G OR6355-100MG OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6355-1G APOSOR6355-100MG APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 244…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021498
CAS Number: 139022-25-6