Stampa…
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6353-250MG OR6353-500MG
APOSOR6353-250MGEA 286 EUR
APOSOR6353-250MG APOSOR6353-500MG
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅N₃O₂
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056316
CAS Number: 914637-60-8