Stampa…
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6352-100MG OR6352-250MG
APOSOR6352-100MGEA 217 EUR
APOSOR6352-100MG APOSOR6352-250MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056315
CAS Number: 914637-58-4