Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 166 EUR
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 238…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419484
CAS Number: 64951-10-6