Stampa…
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 263 EUR
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06752277
CAS Number: 94985-27-0