Stampa…
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6348-25G OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA 39.3 EUR
APOSOR6348-25G APOSOR6348-100G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Punto di fusione: 98…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860897
CAS Number: 142253-55-2