1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6347-100G
OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA
78.3
EUR
APOSOR6347-100G
APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid
Formula:
C₅H₆O₄ Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013727 CAS Number: 598-10-7 EINECS: 209-917-2 UN: 3261 ADR: 8,III |