Stampa…
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 33.5 EUR
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Formula: C6H8O2
Peso molecolare: 112.13 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C/8.3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101901
CAS Number: 15760-36-8