4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₀O₃ Punto di fusione: 67…71 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00102035 CAS Number: 874-61-3 EINECS: 677-204-7 |