5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6334-1G
OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA
618
EUR
APOSOR6334-1G
APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07364770 CAS Number: 914637-50-6 |