Stampa…
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6333-10G OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-10GEA 788 EUR
APOSOR6333-10G APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014102
CAS Number: 42346-68-9