Stampa…
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 80 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso molecolare: 204,19 g/mol
Punto di fusione: 305…307 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216481
CAS Number: 3558-17-6