1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃ Punto di fusione: 142…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085749 CAS Number: 5733-86-8 |